1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7695-1G OR7695-5G
APOSOR7695-1GEA 1720 DKK
APOSOR7695-1G APOSOR7695-5G
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Smeltepunkt: 139…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037932
CAS-nummer: 849035-69-4