Phenyl trans-styryl sulphone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7693-1G OR7693-5G
APOSOR7693-1GEA 273 DKK
APOSOR7693-1G APOSOR7693-5G
Phenyl trans-styryl sulphone
Phenyl trans-styryl sulphone
Formel: C₁₄H₁₂O₂S
Molekylvægt: 244.31 g/mol
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00159177
CAS-nummer: 16212-06-9