3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 3060 DKK
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd 97%
3-Methylbenzo[b]thiophen-2-carboxaldehyd
Formel: C₁₀H₈OS
Smeltepunkt: 88…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052307
CAS-nummer: 22053-74-3