N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-[3-(Dimethylamino)prop-1-yl]aniline
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 1070 DKK
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Formel: C₁₁H₁₈N₂
Kogepunkt: 92…97 °C/0,15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037918
CAS-nummer: 42817-60-7