N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Methylamino)benzylamine, 3-(Aminomethyl)-N-methylaniline
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 556 DKK
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Formel: C₈H₁₂N₂
Kogepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037894
CAS-nummer: 768343-60-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III