N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 2350 DKK
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Molekylvægt: 150.23 g/mol
Kogepunkt: 60 °C/0.037mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037893
CAS-nummer: 57678-45-2