N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 1560 DKK
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formel: C₉H₁₃N₃O₄S
Smeltepunkt: 144…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037966
CAS-nummer: 849035-93-4