1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7673-1G OR7673-5G OR7673-25G
APOSOR7673-1GEA 514 DKK
APOSOR7673-1G APOSOR7673-5G APOSOR7673-25G
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Kogepunkt: 92…97 °C/0,15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03452783
CAS-nummer: 849021-41-6
ADR: 6.1,II