5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7671-100MG OR7671-1G OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA 414 DKK
APOSOR7671-100MG APOSOR7671-1G APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084974
CAS-nummer: 89808-76-4