7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 1560 DKK
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Smeltepunkt: 237…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319295
CAS-nummer: 397245-05-5