4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 1570 DKK
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₅S
Smeltepunkt: 196…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00214481
CAS-nummer: 393795-65-8