6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7667-1G OR7667-10G OR7667-5G
APOSOR7667-1GEA 2140 DKK
APOSOR7667-1G APOSOR7667-10G APOSOR7667-5G
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95+%
6-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formel: C₁₃H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037905
CAS-nummer: 849021-07-4