6-Chloro-3-methyluracil
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 349 DKK
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Smeltepunkt: 278…280 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01074837
CAS-nummer: 4318-56-3