Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 218 DKK
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
Kogepunkt: 80…82 °C/4mmHg
Smeltepunkt: 39…43 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03426065
CAS-nummer: 10070-92-5