2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7653-1G OR7653-5G OR7653-25G
APOSOR7653-1GEA 1220 DKK
APOSOR7653-1G APOSOR7653-5G APOSOR7653-25G
2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Smeltepunkt: 194…197 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426049
CAS-nummer: 125507-91-7