4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7647-1G OR7647-250MG
APOSOR7647-1GEA 806 DKK
APOSOR7647-1G APOSOR7647-250MG
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04037929
CAS-nummer: 849035-66-1