2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7636-25G OR7636-5G OR7636-1G
APOSOR7636-25GEA 9420 DKK
APOSOR7636-25G APOSOR7636-5G APOSOR7636-1G
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₆Cl₂O₂
Smeltepunkt: 167…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02261891
CAS-nummer: 849936-29-4