4-Amino-3-Brombenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7631-100G OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA 818 DKK
APOSOR7631-100G APOSOR7631-25G
4-Amino-3-Brombenzonitril
4-Amino-3-Brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
Smeltepunkt: 106…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861386
CAS-nummer: 50397-74-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III