Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7630-1G OR7630-5G
APOSOR7630-1GEA 1100 DKK
APOSOR7630-1G APOSOR7630-5G
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Formel: C₇H₈N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00489772
CAS-nummer: 370077-73-9