2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 840 DKK
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₅NO
Molekylvægt: 201.27 g/mol
Smeltepunkt: 224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01241608
CAS-nummer: 29957-81-1