2-Chlor-4-pyridinboronsyrepinacolester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
OR7616-25G
OR7616-5G
APOSOR7616-25GEA
2040
DKK
APOSOR7616-25G
APOSOR7616-5G
2-Chlor-4-pyridinboronsyrepinacolester 97%
2-Chlor-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel:
C₁₁H₁₅BClNO₂ Molekylvægt: 239.51 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039870 CAS-nummer: 458532-84-8 |