4-(Aminomethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Hydroxybenzylamine
OR7611-5G OR7611-25G OR7611-100G
APOSOR7611-5GEA 164 DKK
APOSOR7611-5G APOSOR7611-25G APOSOR7611-100G
4-(Aminomethyl)phenol
4-(Aminomethyl)phenol
Formel: C₇H₉NO
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19690971
CAS-nummer: 696-60-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III