2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7608-1G OR7608-250MG
APOSOR7608-1GEA 2740 DKK
APOSOR7608-1G APOSOR7608-250MG
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol 95+%
2-[4-(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]ethanol
Formel: C₁₀H₁₅BrN₄O
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03452782
CAS-nummer: 849021-42-7