4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(Bromomethyl)quinolin-2(1H)-one
OR7605-25G
OR7605-5G
OR7605-100G
APOSOR7605-25GEA
186
DKK
APOSOR7605-25G
APOSOR7605-5G
APOSOR7605-100G
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one 98%
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molekylvægt: 238.08 g/mol Smeltepunkt: 252 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426152 CAS-nummer: 4876-10-2 UN nummer: 3261 ADR: 8 III |