4-Cyanopiperidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7602-1G OR7602-5G
APOSOR7602-1GEA 164 DKK
APOSOR7602-1G APOSOR7602-5G
4-Cyanopiperidine 96%
4-Cyanopiperidine
Formel: C₆H₁₀N₂
Kogepunkt: 121…123 °C/30mmHg
Massefylde: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05022468
CAS-nummer: 4395-98-6