3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7595-25G OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA 1350 DKK
APOSOR7595-25G APOSOR7595-100G
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041687
CAS-nummer: 23418-85-1