1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7588-10G OR7588-100G OR7588-25G
APOSOR7588-10GEA 1210 DKK
APOSOR7588-10G APOSOR7588-100G APOSOR7588-25G
1-Dimethylamino-2-nitroethylene 98%
1-Dimethylamino-2-nitroethylene
Formel: C₄H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051519
CAS-nummer: 1190-92-7