4-Bromstyren 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7587-25G OR7587-5G OR7587-100G
APOSOR7587-25GEA 360 DKK
APOSOR7587-25G APOSOR7587-5G APOSOR7587-100G
4-Bromstyren 95%
4-Bromstyren
Formel: C₈H₇Br
Kogepunkt: 88…89 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 44350 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000110
CAS-nummer: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6