3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 1370 DKK
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride 97%
Formel: C₆H₃Cl₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00171551
CAS-nummer: 13432-81-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III