Cyclooctanol

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR7566-25G OR7566-100G
APOSOR7566-25GEA 1160 DKK
APOSOR7566-25G APOSOR7566-100G
Cyclooctanol
Cyclooctanol
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 97…98 °C/11mmHg
Smeltepunkt: 14…15 °C
Massefylde: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001744
CAS-nummer: 696-71-9
EINECS: 211-800-6

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR