2,6-Naphthalendicarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 1390 DKK
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
2,6-Naphthalendicarboxylsyre 98%
2,6-Naphthalendicarboxylsyre
Formel: C₁₂H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004105
CAS-nummer: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0