3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7552-1G OR7552-5G OR7552-25G
APOSOR7552-1GEA 164 DKK
APOSOR7552-1G APOSOR7552-5G APOSOR7552-25G
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
3-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01646135
CAS-nummer: 932-35-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III