(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-ethynylbenzene
OR7551T-25G OR7551T-5G OR7551T-100G
APOSOR7551T-25GEA 1400 DKK
APOSOR7551T-25G APOSOR7551T-5G APOSOR7551T-100G
(2-Chlorphenyl)acetylen 98%
(2-Chlorphenyl)acetylen
Formel: C₈H₅Cl
Kogepunkt: 82 °C/12mmHg
Massefylde: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00269951
CAS-nummer: 873-31-4