3,5-Dichloro-4-pyridone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7551-1G OR7551-5G
APOSOR7551-1GEA 164 DKK
APOSOR7551-1G APOSOR7551-5G
3,5-Dichloro-4-pyridone
3,5-Dichloro-4-pyridone
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Smeltepunkt: 325 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051673
CAS-nummer: 17228-70-5
EINECS: 241-267-5