Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7545-1G OR7545-250MG OR7545-500MG OR7545-5G
APOSOR7545-1GEA 1970 DKK
APOSOR7545-1G APOSOR7545-250MG APOSOR7545-500MG APOSOR7545-5G
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Methyl-2-(2-furyl)benzoate
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039126
CAS-nummer: 39732-01-9