1-Bromnonan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Nonyl bromide
OR7540-25G
OR7540-100G
OR7540-500G
APOSOR7540-25GEA
676
DKK
APOSOR7540-25G
APOSOR7540-100G
APOSOR7540-500G
1-Bromnonan 98%
1-Bromononane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₇CH₃ Kogepunkt: 200…201 °C Massefylde: 1,084 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000278 CAS-nummer: 693-58-3 EINECS: 211-755-2 |