2'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7515-1G OR7515-250MG
APOSOR7515-1GEA 698 DKK
APOSOR7515-1G APOSOR7515-250MG
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre
2'-Methylbiphenyl-4-carboxylsyre
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 5748-43-6