3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7503-25G OR7503-1G OR7503-5G
APOSOR7503-25GEA 2170 DKK
APOSOR7503-25G APOSOR7503-1G APOSOR7503-5G
3-(Dimethylamino)acrylonitrile 97+%
3-(Dimethylamino)acrylonitrile
Formel: C₅H₈N₂
Kogepunkt: 76…80 °C/0,3mmHg
Massefylde: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001929
CAS-nummer: 2407-68-3
EINECS: 219-305-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III