1-Naphthoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR7500-100G OR7500-250G
APOSOR7500-100GEA 439 DKK
APOSOR7500-100G APOSOR7500-250G
1-Naphthoyl chloride 98%
1-Naphthoyl chloride
Formel: C₁₁H₇ClO
Kogepunkt: 190 °C/35mmHg
Smeltepunkt: 16…19 °C
Massefylde: 1,265 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004002
CAS-nummer: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II