1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 985 DKK
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Smeltepunkt: 221…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570552
CAS-nummer: 192948-09-7