5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7474-25G OR7474-5G
APOSOR7474-25GEA 556 DKK
APOSOR7474-25G APOSOR7474-5G
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester 95%
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Remainder pinacol
Formel: C₁₁H₁₇BO₃
Smeltepunkt: 217 °C
Massefylde: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094689
CAS-nummer: 338998-93-9