3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7457-1G OR7457-250MG OR7457-5G
APOSOR7457-1GEA 819 DKK
APOSOR7457-1G APOSOR7457-250MG APOSOR7457-5G
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molekylvægt: 212.248 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424619
CAS-nummer: 209863-09-2