2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 175 DKK
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Smeltepunkt: 54…55 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631913
CAS-nummer: 421553-62-0