4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride, 4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
OR7448-1G OR7448-250MG
APOSOR7448-1GEA 1740 DKK
APOSOR7448-1G APOSOR7448-250MG
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formel: C₁₃H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424668
CAS-nummer: 53059-28-2