4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 492 DKK
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂S
Molekylvægt: 181.2100 g/mol
Smeltepunkt: 137…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216489
CAS-nummer: 22821-76-7