2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7421-25G OR7421-5G OR7421-1G
APOSOR7421-25GEA 1640 DKK
APOSOR7421-25G APOSOR7421-5G APOSOR7421-1G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanon 98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Formel: C₉H₁₈O
Kogepunkt: 152…153 °C
Massefylde: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008845
CAS-nummer: 815-24-7
EINECS: 212-419-8
UN nummer: 1224
ADR: 3,III