3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR7418-1G OR7418-5G
APOSOR7418-1GEA 933 DKK
APOSOR7418-1G APOSOR7418-5G
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Bromophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BBrNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027206
CAS-nummer: 874288-30-9