4-Bromo-2,5-xylenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7417-1G OR7417-5G
APOSOR7417-1GEA 0 DKK
APOSOR7417-1G APOSOR7417-5G
4-Bromo-2,5-xylenol 98%
4-Bromo-2,5-xylenol
Formel: C₈H₉BrO
Smeltepunkt: 86…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00029746
CAS-nummer: 85223-93-4