Methyl5-methoxy-2-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR7411-1G OR7411-25G OR7411-5G OR7411-100G
APOSOR7411-1GEA 110 DKK
APOSOR7411-1G APOSOR7411-25G APOSOR7411-5G APOSOR7411-100G
Methyl5-methoxy-2-nitrobenzoat 98%
Methyl5-methoxy-2-nitrobenzoat
Formel: C₉H₉NO₅
Smeltepunkt: 54…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00662902
CAS-nummer: 2327-45-9