5-Amino-3-methylisoxazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
OR7410-10G OR7410-1G OR7410-5G
APOSOR7410-10GEA 480 DKK
APOSOR7410-10G APOSOR7410-1G APOSOR7410-5G
5-Amino-3-methylisoxazol
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003151
CAS-nummer: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9